Direkt zum Inhalt

BDPH9BCC4709

Bide Pharmatech

O-(4-Chlorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride

Synonym(e):

1-[(aminooxy)methyl]-4-chlorobenzene hydrochloride

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C7H9O1N1Cl2
Molekulargewicht:
194.06
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C7H8ClNO.ClH/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-9;/h1-4H,5,9H2;1H

Inchi Key

VIFDVZZLHVXUHV-UHFFFAOYSA-N





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen