Direkt zum Inhalt
BDPH9BCC6A1F
Bide Pharmatech
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanol
Synonym(e):
2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H9O1F3
Molekulargewicht:
190.17
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H9F3O/c10-9(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4,13H,5-6H2
Inchi Key
SXMYWTQEZRZKBK-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)