Merck
BDPH9BCCE23F
Bide Pharmatech
4-(Bromomethyl)-3-methylbenzonitrile
Synonym(e):
4-(bromomethyl)-3-methylbenzonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H8N1Br1
Molekulargewicht:
210.07
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCE23F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c1-7-4-8(6-11)2-3-9(7)5-10/h2-4H,5H2,1H3
Inchi Key
AFWUDADEHIHOQA-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)