Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD1619

Bide Pharmatech

2-(Dimethylamino)-5-formylbenzonitrile

Synonym(e):

2-(dimethylamino)-5-formylbenzonitrile

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C10H10O1N2
Molekulargewicht:
174.2
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD1619 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C10H10N2O/c1-12(2)10-4-3-8(7-13)5-9(10)6-11/h3-5,7H,1-2H3

Inchi Key

QFGBDJDMBCDTFM-UHFFFAOYSA-N





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen