Direkt zum Inhalt
BDPH9BCD4E5D
Bide Pharmatech
(4-Methylnaphthalen-1-yl)methanol
Synonym(e):
(4-methyl-1-naphthyl)methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
GrĂ¶ĂŸe auswĂ€hlen
Ansicht Àndern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H12O1
Molekulargewicht:
172.23
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist fĂŒr Sie da.
UnterstĂŒtzung erhalten
Inchi Code
1S/C12H12O/c1-9-6-7-10(8-13)12-5-3-2-4-11(9)12/h2-7,13H,8H2,1H3
Inchi Key
RRSGUDDGNKMFRY-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kĂŒrzlich erworben haben.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen