Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD5C5C

Bide Pharmatech

3-Cyclopropyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine

Synonym(e):

3-cyclopropyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C14H20O2N1B1
Molekulargewicht:
245.13
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD5C5C wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C14H20BNO2/c1-13(2)14(3,4)18-15(17-13)12-7-8-16-9-11(12)10-5-6-10/h7-10H,5-6H2,1-4H3

Inchi Key

HDIVTFGVSSZAQK-UHFFFAOYSA-N





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen