Merck
BDPH9BCDB280
Bide Pharmatech
(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)methanamine
Synonym(e):
(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)methanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H11O2N1
Molekulargewicht:
117.15
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDB280 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c1-5(4-6)7-2-3-8-5/h2-4,6H2,1H3
Inchi Key
BVVSUFVLGBJYOR-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)