Merck
BDPH9BCDC1E1
Bide Pharmatech
Cyclopropanecarbaldehyde
Synonym(e):
cyclopropanecarbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H6O1
Molekulargewicht:
70.09
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C4H6O/c5-3-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Inchi Key
JMYVMOUINOAAPA-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)