Merck
BDPH9BCDCB26
Bide Pharmatech
tert-Butyl (tetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)carbamate
Synonym(e):
tert-butyl tetrahydro-2H-thiopyran-4-ylcarbamate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H19O2N1S1
Molekulargewicht:
217.33
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCB26 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H19NO2S/c1-10(2,3)13-9(12)11-8-4-6-14-7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,11,12)
Inchi Key
IRZQBMIZGJSXFN-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)