Merck
BDPH9C01E72A
Bide Pharmatech
tert-Butyl 1,2,3,4-tetrahydroquinoline-4-carboxylate
Synonym(e):
tert-butyl 1,2,3,4-tetrahydroquinoline-4-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
GrĂ¶ĂŸe auswĂ€hlen
Ansicht Àndern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H19O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.31
MDL number:
Das Produkt BDPH9C01E72A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C14H19NO2/c1-14(2,3)17-13(16)11-8-9-15-12-7-5-4-6-10(11)12/h4-7,11,15H,8-9H2,1-3H3
Inchi Key
ZUCQWEXUKWQYRO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kĂŒrzlich erworben haben.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen