Merck
BDPH9C01EBC5
Bide Pharmatech
6-((Ethylamino)methyl)pyridin-2(1H)-one
Synonym(e):
6-((ethylamino)methyl)pyridin-2-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H12O1N2
Molekulargewicht:
152.2
MDL number:
Das Produkt BDPH9C01EBC5 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-2-9-6-7-4-3-5-8(11)10-7/h3-5,9H,2,6H2,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
SDNIEIXWTOHGRD-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)