Merck
BDPH9C021A80
Bide Pharmatech
6,7,8,9-Tetrahydro-5H-benzo[7]annulene-7-carboxylic acid
Synonym(e):
6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulene-7-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H14O2
Molekulargewicht:
190.24
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H14O2/c13-12(14)11-7-5-9-3-1-2-4-10(9)6-8-11/h1-4,11H,5-8H2,(H,13,14)
Inchi Key
FGVCREOLYLRJCU-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)