Direkt zum Inhalt
BDPH9C024915
Bide Pharmatech
(3S,4S)-3-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Synonym(e):
(3S,4S)-3-methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H14O1N1Cl1
Molekulargewicht:
151.64
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-5-4-8-3-2-6(5)7;/h5-6H,2-4,7H2,1H3;1H/t5-,6+;/m1./s1
Inchi Key
KNQUEEOHOGWETD-IBTYICNHSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)