Direkt zum Inhalt
Merck

BL3H97A46C3F

BLD Pharmatech

3-Phenylbut-2-enoic acid

Synonym(e):

(2E)-3-phenyl-2-butenoic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C10H10O2
Molekulargewicht:
162.19
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C10H10O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b8-7+

Inchi Key

PEXWJYDPDXUVSV-BQYQJAHWSA-N





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen