Direkt zum Inhalt
BL3H97F46F97
BLD Pharmatech
8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-carboxylic acid
Synonym(e):
8-(trifluoromethoxy)quinoline-5-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H6O3N1F3
Molekulargewicht:
257.17
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H6F3NO3/c12-11(13,14)18-8-4-3-7(10(16)17)6-2-1-5-15-9(6)8/h1-5H,(H,16,17)
Inchi Key
GAVDJVJNNOFXQY-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)