Direkt zum Inhalt
BL3H9BC2E86C
BLD Pharmatech
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Synonym(e):
3-amino-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H6N4
Molekulargewicht:
122.13
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H6N4/c1-3-4(2-6)5(7)9-8-3/h1H3,(H3,7,8,9)
Inchi Key
CRRHJAMDQMQGKG-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)