Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C7H9BClNO3/c1-4-6(9)3-5(8(11)12)7(10-4)13-2/h3,11-12H,1-2H3
Inchi Key
CYQRZZIAQDQBHW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
Freezer
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Chloro-2-methoxy-6-methylpyridine-3-boronic acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?