Direkt zum Inhalt
Merck

COM448617526

Combi-Blocks, Inc.

3-(4-Bromophenyl)-3-cyanopropanoic acid

Synonym(e):

3-(4-bromophenyl)-3-cyanopropanoic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C10H8O2N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.08
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C10H8BrNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5H2,(H,13,14)

Inchi Key

AYOMFJWRKMHFBL-UHFFFAOYSA-N

Purity

98%

Country of Origin

CN



Still not finding the right product?




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen