Direkt zum Inhalt
COM448622653
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-fluoro-4-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)benzoate
Synonym(e):
methyl 3,3'-difluoro-6'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H12O3F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.26
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C15H12F2O3/c1-19-14-6-4-10(16)8-12(14)9-3-5-11(13(17)7-9)15(18)20-2/h3-8H,1-2H3
Inchi Key
IKPFZGSKLLCAEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)