Direkt zum Inhalt
Merck

COM448630380

Combi-Blocks, Inc.

2-(2-Bromophenyl)propanenitrile

Synonym(e):

2-(2-bromophenyl)propanenitrile

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.07
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C9H8BrN/c1-7(6-11)8-4-2-3-5-9(8)10/h2-5,7H,1H3

Inchi Key

CAKUAVIXSOZILM-UHFFFAOYSA-N

Purity

98%

Country of Origin

CN



Still not finding the right product?

Explore all of our products under 2-(2-Bromophenyl)propanenitrile


MSDS

https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0606



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen