Direkt zum Inhalt
Merck

COM448633831

Combi-Blocks, Inc.

5-Bromomethyl-4-fluoro-2-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester

Synonym(e):

2-[5-(bromomethyl)-4-fluoro-2-methoxyphenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C14H19O3Br1F1B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.02
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C14H19BBrFO3/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)10-6-9(8-16)11(17)7-12(10)18-5/h6-7H,8H2,1-5H3

Inchi Key

ALHMWDFGZCCABB-UHFFFAOYSA-N

Purity

95%

Storage temp.

Refrigerated

Country of Origin

CN



Still not finding the right product?




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen