Merck
COM448638643
Combi-Blocks, Inc.
Minoxidil sulfate
Synonym(e):
2,6-diamino-4-(1-piperidinyl)-1-(sulfonatooxy)pyrimidin-1-ium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H15O4N5S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.32
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H15N5O4S/c10-7-6-8(13-4-2-1-3-5-13)12-9(11)14(7)18-19(15,16)17/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,15,16,17)
Inchi Key
OEOLOEUAGSPDLT-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
Freezer
Country of Origin
CN
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)