Merck
COM448639460
Combi-Blocks, Inc.
2-(7-Fluoro-2-methyl-1h-indol-3-yl)ethanamine oxalate
Synonym(e):
2-(7-fluoro-2-methyl-1H-indol-3-yl)ethanamine oxalate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H15O4N2F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.27
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H13FN2.C2H2O4/c1-7-8(5-6-13)9-3-2-4-10(12)11(9)14-7;3-1(4)2(5)6/h2-4,14H,5-6,13H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
Inchi Key
FGEABQKPBJZYHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)