Merck
COM448639518
Combi-Blocks, Inc.
Bis[(pyridin-2-yl)carbonyloxy]chromio pyridine-2-carboxylate
Synonym(e):
tris(picolinoyloxy)chromium
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H12O6N3Cr1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.31
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/3C6H5NO2.Cr/c3*8-6(9)5-3-1-2-4-7-5;/h3*1-4H,(H,8,9);/q;;;+3/p-3
Inchi Key
CBDQOLKNTOMMTL-UHFFFAOYSA-K
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)