Merck
COM448640348
Combi-Blocks, Inc.
3-Oxo-3-(6'-methoxylcarbonylpyridin-2-yl)propanenitrile
Synonym(e):
methyl 6-(cyanoacetyl)-2-pyridinecarboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H8O3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.19
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-15-10(14)8-4-2-3-7(12-8)9(13)5-6-11/h2-4H,5H2,1H3
Inchi Key
MKVNIIBUDQRNHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)