Direkt zum Inhalt
Merck

COM448647755

Combi-Blocks, Inc.

5-Bromo-6-chloro-3-indoxyl phosphate, disodium salt monohydrate

Synonym(e):

sodium 5-bromo-6-chloro-1H-indol-3-yl phosphate hydrate

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H6O5N1Cl1Br1P1Na2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.45
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C8H6BrClNO4P.2Na.H2O/c9-5-1-4-7(2-6(5)10)11-3-8(4)15-16(12,13)14;;;/h1-3,11H,(H2,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2

Inchi Key

PSJXVLMWMGNPGY-UHFFFAOYSA-L

Purity

95%

Country of Origin

CN





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen