Direkt zum Inhalt
Merck

COM448653478

Combi-Blocks, Inc.

3-[Carboxy-(9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester

Synonym(e):

[1-(tert-butoxycarbonyl)-3-piperidinyl]{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}acetic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C27H32O6N2
Molekulargewicht:
480.56
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C27H32N2O6/c1-27(2,3)35-26(33)29-14-8-9-17(15-29)23(24(30)31)28-25(32)34-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h4-7,10-13,17,22-23H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,28,32)(H,30,31)

Inchi Key

XENRQNWROSXSPT-UHFFFAOYSA-N





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen