Merck
COM448654131
Combi-Blocks, Inc.
Bilirubin
Synonym(e):
3-{2-({3-(2-carboxyethyl)-4-methyl-5-[(E)-(3-methyl-5-oxo-4-vinyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]-1H-pyrrol-2-yl}methyl)-4-methyl-5-[(E)-(4-methyl-5-oxo-3-vinyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]-1H-pyrrol-3-yl}propanoic acid
Größe auswählen
Ansicht ändern
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13+,27-14+
Inchi Key
BPYKTIZUTYGOLE-BMNRKXRESA-N
Purity
97%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bilirubin
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)