Direkt zum Inhalt
Merck

COM448656582

Combi-Blocks, Inc.

Protoporphyrin ix disodium salt

Synonym(e):

sodium 3,3'-(3,7,12,17-tetramethyl-8,13-divinylporphyrin-2,18-diyl)dipropionate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C34H32O4N4Na2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
606.63
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C34H34N4O4.2Na/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16,36-37H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,39,40)(H,41,42);;/q;2*+1/p-2/b25-13?,26-13-,27-14?,28-15-,29-14-,30-15?,31-16-,32-16?;;

Inchi Key

JZRNDUPVNXWZDY-NCVRDGRQSA-L

Purity

90%

Storage temp.

Refrigerated

Country of Origin

CN





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen