Merck
COM448660447
Combi-Blocks, Inc.
5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt hydrate
Synonym(e):
sodium 5-((2-aminoethyl)amino)naphthalene-1-sulfonate hydrate
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H15O4N2S1Na1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.32
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H14N2O3S.Na.H2O/c13-7-8-14-11-5-1-4-10-9(11)3-2-6-12(10)18(15,16)17;;/h1-6,14H,7-8,13H2,(H,15,16,17);;1H2/q;+1;/p-1
Inchi Key
RSSNFBRKWCVQDM-UHFFFAOYSA-M
Purity
95%
Country of Origin
CN
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)