Direkt zum Inhalt
Merck

COM448661083

Combi-Blocks, Inc.

Cobalt(iii) acetylacetonate

Synonym(e):

tris((Z)-4-oxopent-2-en-2-yloxy)cobalt

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C15H21O6Co1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.26
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/3C5H8O2.Co/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;

Inchi Key

RHCQEPWEBDOALW-LNTINUHCSA-K

Purity

98%

Country of Origin

CN



Still not finding the right product?

Explore all of our products under Cobalt(iii) acetylacetonate




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen