Merck
COM448667068
Combi-Blocks, Inc.
Bis(4-diethylaminophenyl)methanol
Synonym(e):
bis[4-(diethylamino)phenyl]methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C21H30O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.48
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C21H30N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16,21,24H,5-8H2,1-4H3
Inchi Key
WCIQBUVXZZYFJP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(4-diethylaminophenyl)methanol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)