Merck
COM448686159
Combi-Blocks, Inc.
3-Methyl-4-nitrophenylacetic acid methyl ester
Synonym(e):
methyl (3-methyl-4-nitrophenyl)acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H11O4N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.2
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-7-5-8(6-10(12)15-2)3-4-9(7)11(13)14/h3-5H,6H2,1-2H3
Inchi Key
GYUDCBWIPGOCFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)