Merck
COM448687776
Combi-Blocks, Inc.
5-Cyclopropyl-1-(pyridin-2-yl)-1h-pyrazole-4-carboxylic acid
Synonym(e):
5-cyclopropyl-1-(2-pyridinyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H11O2N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.24
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H11N3O2/c16-12(17)9-7-14-15(11(9)8-4-5-8)10-3-1-2-6-13-10/h1-3,6-8H,4-5H2,(H,16,17)
Inchi Key
QNXCBZBVGWLWCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)