Merck
COM633480981
Combi-Blocks, Inc.
Tin(iv) chloride bis(2,4-pentanedionate)
Synonym(e):
(3Z)-4-[(dichloro{[(1Z)-1-methyl-3-oxo-1-butenyl]oxy}stannyl)oxy]-3-penten-2-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H14O4Cl2Sn1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.83
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/2C5H8O2.2ClH.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+4/p-4/b2*4-3-;;;
Inchi Key
DTMARTPDQMQTRX-VGKOASNMSA-J
Purity
98%
Country of Origin
CN
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)