Merck
COMH93D5CC9D
Combi-Blocks, Inc.
N-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)acetamide
Synonym(e):
N-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)acetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H8O2N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.61
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-5(11)10-7-4-6(9)2-3-8(7)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
HGDAFIJKXCFHPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)