Direkt zum Inhalt
Merck

COMH93D5E730

Combi-Blocks, Inc.

Ethyl 5-([(tert-butoxy)carbonyl]amino)-6-methylpyridine-3-carboxylate

Synonym(e):

ethyl 5-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-6-methylnicotinate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C14H20O4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.32
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C14H20N2O4/c1-6-19-12(17)10-7-11(9(2)15-8-10)16-13(18)20-14(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,16,18)

Inchi Key

ZDLRWEQOGCCJDF-UHFFFAOYSA-N

Purity

98%

Storage temp.

Refrigerated

Country of Origin

CN





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen