Merck
COMH93D5F40B
Combi-Blocks, Inc.
1-(3-Bromophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Synonym(e):
1-(3-bromophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H14O2N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.15
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H14BrNO2/c13-10-2-1-3-11(8-10)14-6-4-9(5-7-14)12(15)16/h1-3,8-9H,4-7H2,(H,15,16)
Inchi Key
SEZDIKBWBKCELD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)