Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C16H19O1N1Cl1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.69
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C16H18ClNO.BrH/c1-19-16-8-4-13(5-9-16)10-11-18-12-14-2-6-15(17)7-3-14;/h2-9,18H,10-12H2,1H3;1H
Inchi Key
DVSKHXKZYXAXSS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(4-Chlorobenzyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethanamine hydrobromide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.