Fortfahren mit
COMH93D65BFC
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-(5-iodo-1,3-thiazol-2-yl)benzoate
Synonym(e):
methyl 4-(5-iodothiazol-2-yl)benzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 129,23
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 143,07
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 309,21
10 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 392,28
25 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 724,56
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H8O2N1S1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.16
MDL number:
Lieferanten-SKU: OT-5278-250MG
€ 129,23
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H8INO2S/c1-15-11(14)8-4-2-7(3-5-8)10-13-6-9(12)16-10/h2-6H,1H3
Inchi Key
BAVRZQULDHRSHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)