Merck
COMH93D6698B
Combi-Blocks, Inc.
Niobium(v) ethoxide
Synonym(e):
pentaethoxyniobium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H25O5Nb1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/5C2H5O.Nb/c5*1-2-3;/h5*2H2,1H3;/q5*-1;+5
Inchi Key
ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)