Direkt zum Inhalt
Merck

COMH93D67C9E

Combi-Blocks, Inc.

Tianeptine sodium salt hydrate

Synonym(e):

sodium 7-((3-chloro-6-methyl-5,5-dioxido-6,11-dihydrodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino)heptanoate hydrate

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C21H26O5N2Cl1S1Na1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
476.96
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Purity

95%

Inchi Code

1S/C21H25ClN2O4S.Na.H2O/c1-24-18-9-6-5-8-16(18)21(23-13-7-3-2-4-10-20(25)26)17-12-11-15(22)14-19(17)29(24,27)28;;/h5-6,8-9,11-12,14,21,23H,2-4,7,10,13H2,1H3,(H,25,26);;1H2/q;+1;/p-1

Inchi Key

HNTRDGDHBBFLPG-UHFFFAOYSA-M

Storage temp.

Freezer

Country of Origin

CN





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen