Direkt zum Inhalt
Merck

COMH95E9655C

Combi-Blocks, Inc.

(7-chloronaphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride

Synonym(e):

(7-chloronaphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.12
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C11H10ClN.ClH/c12-10-5-4-8-2-1-3-9(7-13)11(8)6-10;/h1-6H,7,13H2;1H

Inchi Key

MKPNYNYORSDRIC-UHFFFAOYSA-N

Purity

97%

Country of Origin

CN



Still not finding the right product?


MSDS

https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JH-5126



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen