Fortfahren mit
COMH97F0E44E
Combi-Blocks, Inc.
[1-(3-Bromobenzyl)-1h-imidazol-5-yl]methanamine hydrochloride
Synonym(e):
(1-(3-bromobenzyl)-1H-imidazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H13N3Cl1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.6
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H12BrN3.ClH/c12-10-3-1-2-9(4-10)7-15-8-14-6-11(15)5-13;/h1-4,6,8H,5,7,13H2;1H
Inchi Key
GIRHPKIZJSIHNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
99%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)