Merck
COMH99E24366
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-6-fluorobiphenyl
Synonym(e):
2-bromo-6-fluoro-1,1'-biphenyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H8Br1F1
Molekulargewicht:
251.1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H8BrF/c13-10-7-4-8-11(14)12(10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
Inchi Key
CJRQBSHIUWBRKE-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)