Merck
MATH9C572958
Matrix Scientific
Polyinosinic Polycytidylic acid sodium salt
Größe auswählen
Ansicht ändern
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Key
GETQKWBYQAUFQM-UHFFFAOYSA-N
Inchi Code
1S/C10H13N4O8P.C9H14N3O8P.Na.H/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/t4-,6-,7-,10-;4-,6-,7-,8-;;/m11../s1
Purity
10.0%
Storage temp.
Freezer/Argon
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)