Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4.2.2, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
-
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4.2.2, monoclonal
species reactivity
pig, canine, human, mouse, rat, monkey, bovine
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Irs1(538598)
dog ... Irs1(486148)
human ... IRS1(3667)
mouse ... Irs1(16367)
pig ... Irs1(100512686)
rat ... Irs1(25467)
rhesus monkey ... Irs1(707870)
General description
IRS1 (Insulin-Rezeptor-Substrat 1) überträgt Insulinsignale über metabolische und mitogene Signalwege. IRS1 ist sowohl am Serin- als auch Tyrosinrest stark phosphoryliert. Diese phosphorylierten Tyrosine ermöglichen es IRS, als Docking-Protein zu agieren, das an SH2-Domänen von Proteinen wie PI3-Kinase (Phosphatidylinosidol 3-Kinase) und GBR2 bindet, was zur Aktivierung führt. Eine Überexpession und Phosphorylierung von Serin wird mit Insulinresistenz und Brustkrebs in Verbindung gebracht. Einige der bedeutenderen Phosphorylierungsstellen sind Ser302, die nach der Insulinstimulation phosphoryliert werden. Ser307, durch JNK und IKK phosphoryliert, ist eine wesentliche Regulierungsstelle, die scheinbar die IRS1/IR-Wechselwirkung stört und die Insulin-vermittelte Aktivierung der PI3-Kinase- und MAPK-Signalwege hemmt. Ser636/639 ist dafür bekannt, nachgelagert nach mTOR von p70S6K phosphoryliert zu werden und dient als negative Rückkopplungsschleife.
~ 185 kDa
Immunogen
Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 431–446 von Maus-IRS1 entspricht.
Application
Dieser Anti-IRS1-Antikörper, Klon 4.2.2 ist zur Verwendung in WB, IP, IC für den Nachweis von IRS1 validiert.
Biochem/physiol Actions
Basierend auf der Sequenzhomologie von 100 % mit dem Immunogen wird eine Kreuzreaktivität mit vielen anderen Spezies erwartet.
Dieser Antikörper erkennt IRS1.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Mittels Western Blot in Lysat von mit IR/IRS1 transfizierten CHO+/- beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde verwendet, um IRS1 in mit Calyculin A/Okadasäure behandeltem Zelllysat von mit IRS/IR transfizierten CHO -/+ nachzuweisen.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde verwendet, um IRS1 in mit Calyculin A/Okadasäure behandeltem Zelllysat von mit IRS/IR transfizierten CHO -/+ nachzuweisen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?