Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
IIH6C4, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse, canine, rat, guinea pig, rabbit
Application:
IF, IHC, WB, inhibition assay
Citations:
96
biological source
mouse
antibody form
ascites fluid
clone
IIH6C4, monoclonal
species reactivity
human, mouse, canine, rat, guinea pig, rabbit
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, inhibition assay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgM
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DAG1(1605)
General description
156 kDa
Dieses Produkt darf nur für Forschungszwecke verwendet werden. Die Verwendung dieses Produkts für diagnostische Zwecke erfordert eine Lizenz von der University of Iowa Research Foundation, 214 Technology Innovation Center, Iowa City, IA 52242, USA
Dystroglykane sind essenzielle Elemente der neuromuskulären Endplatte (NMJ). Das Gen für Dystroglykan wird als Vorläuferprotein exprimiert, das posttranslational zu einem extrazellulären peripheren 156-kDa-Membranprotein namens alpha-Dysteoglykan und einem 43-kDa-Transmembranprotein namens beta-Dystroglykan gespaltet wird. Letzteres Protein enthält ein PPxY-Motiv, das die Bindung an Proteine mit WW-Domäne, z. B. Utrophin und Dystrophin, fördert. Eine Phosphorylierung an Tyrosin 892 im PPxY-Motiv kann c-Src-Wechselwirkungen mit beta-Dystroglykan regulieren sowie Wechselwirkungen mit WW-Domäne-Proteinen hemmen. In Skelettmuskeln ist Dystroglykan normalerweise in der Plasmamembran lokalisiert. Eine Phosphorylierung an Tyr892 führt jedoch zur Lokalisierung von beta-Dystroglykan in endosomalen Kompartimenten zusammen mit c-Src. Daher könnte die Phosphorylierung an Tyr892 eine wichtige Rolle für die Veränderung der Lokalisierung von beta-Dystroglykan während der NMJ-Bildung haben.
Immunogen
Kaninchen-Skelettmuskelmembran-Präparat. Klon IIH6C4.
Application
Hemmung der Laminin-Bindung an Dystroglykan: Ein unabhängiges Labor zeigte in einem Cellulose-Overlay-Experiment, dass dieser Antikörper die Bindung von 125I-Laminin an Dystroglykan hemmt (Ervasti, J., et al. (1993)).
Western-Blot-Analyse: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde 3 Monate nach einer shRNA-Induktion an Muskelgewebe-Lysat von Mäusen sowie in Wurfgeschwisterkontrollen (ctrl) und einer LARGE-Null-Negativkontrolle (myd) verwendet (Goddeeris, M., et al. 2013, Nature).
Immunfluoreszenz: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde verwendet, um α-Dystroglykan/LARGE-Glykan in Muskelgewebe von Mäusen nachzuweisen (Goddeeris, M., et al. 2013, Nature).
Western-Blot-Analyse: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde 3 Monate nach einer shRNA-Induktion an Muskelgewebe-Lysat von Mäusen sowie in Wurfgeschwisterkontrollen (ctrl) und einer LARGE-Null-Negativkontrolle (myd) verwendet (Goddeeris, M., et al. 2013, Nature).
Immunfluoreszenz: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde verwendet, um α-Dystroglykan/LARGE-Glykan in Muskelgewebe von Mäusen nachzuweisen (Goddeeris, M., et al. 2013, Nature).
Dieser Anti-α-Dystroglykan-Antikörper, Klon IIH6C4 ist zur Verwendung in IH, FUNC und WB für den Nachweis von α-Dystroglykan validiert.
Forschungskategorie
Metabolismus
Metabolismus
Forschungsunterkategorie
Muskelphysiologie
Muskelphysiologie
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt α-Dystroglykan/LARGE-Glykan, Molekülmasse 156 kDa.
Physical form
Maus-Aszites in PBS mit 0,05 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Flüssig bei -20 ºC.
Flüssig bei -20 ºC.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar. Für maximale Produktrückgewinnung das Fläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Skelettmuskel-Lysat von Kaninchen.
Skelettmuskel-Lysat von Kaninchen.
Regelmäßig mittels Western Blot an Skelettmuskeln von Kaninchen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1000-1:2000-Verdünnung dieser Charge wies α-Dystroglykan/LARGE-Glykan in Skelettmuskeln von Kaninchen nach.
Hinweis: Die Verwendung von mit GGA aufgereinigtem Protein führt zu signifikant reineren Blots und Immunausfällungen.
Eine posttranslationale Modifikation von Dystroglykan führt zur Verbreiterung der Banden.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1000-1:2000-Verdünnung dieser Charge wies α-Dystroglykan/LARGE-Glykan in Skelettmuskeln von Kaninchen nach.
Hinweis: Die Verwendung von mit GGA aufgereinigtem Protein führt zu signifikant reineren Blots und Immunausfällungen.
Eine posttranslationale Modifikation von Dystroglykan führt zur Verbreiterung der Banden.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?