Fortfahren mit
06-868
Anti-GABAA-Rezeptor α1-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Gamma-amino butyric acid receptor subunit alpha-1, GABA(A) receptor subunit alpha-1, gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, alpha 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 537,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
75
€ 537,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Gabra1(14394)
rat ... Gabra1(29705)
General description
Der Neurotransmitter GABA (γ-Aminobuttersäure) bindet an spezifische Transmembranrezeptoren in der Plasmamembran von sowohl prä- als auch postsynaptischen Neuronen. Drei allgemeine Klassen von GABA-Rezeptoren sind bekannt: GABAA- und GABAC-Rezeptoren (ionotrop) sowie GABAB-Rezeptoren (metabotrop) Der GABAA (γ-Aminobuttersäure)-Rezeptor ist ein Multiproteinkomplex, der als ligandengesteuerter Chloridkanal agiert. Diese Rezeptoren sind Hetero-Oligomere, von denen bisher 6 Untereinheiten bekannt sind: a, b, g, d, e und r. Es gibt mindestens 6 verschiedene Isoformen der alpha-Untereinheit und die Expression der Rezeptor-Untereinheit variiert während der Entwicklung. Eine erhöhte Ansammlung der alpha1-Untereinheit in postsynaptischen Rezeptoren der zerebellären inhibitorischen Synapsen ist für die schnellen inhibitorischen synaptischen Ströme, die während der postnatalen Entwicklung beobachtet werden, verantwortlich. Außerdem sind GABAA-Rezeptoren, die alpha1 enthalten, wichtig für die Regulation der verstärkenden Eigenschaften von Alkohol, und die Expression der Untereinheit alpha1 steigt bei der chronischen Aussetzung gegenüber Alkohol, was sie zu einem potenziellen Therapieziel für Alkoholabhängigkeit macht.
~ 51 kDa gemessen
Immunogen
Epitop: Topologische Domäne.
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der topologischen Domäne von Ratten-GABAA-Rezeptor α1 entspricht.
Application
Dieser Anti-GABAA-Rezeptor-α1-Antikörper ist zur Verwendung in IH, IP und WB für den Nachweis von GABAA-Rezeptor α1 validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Neurotransmitter und Rezeptoren
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies GABAA-Rezeptor α1 in Hippocampus-Gewebe von Ratten nach.
Immunpräzipitationsanalyse: 5 µl einer repräsentativen Charge immunpräzipitierten GABAA-Rezeptor α1 aus RIPA-Lysat eines mikrosomalen Rattenhirnpräparats.
Biochem/physiol Actions
Andere Homologien: Mensch (94 % Sequenzhomologie).
Dieser Antikörper erkennt die topologische Domäne von GABAA-Rezeptor α1.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Gewebelysat eines mikrosomalen Rattenhirnpräparats.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:10.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies GABAA-Rezeptor α1 in 10 µg eines Gewebelysats aus mikrosomalem Rattenhirnpräparat nach.
Kontrolle
Gewebelysat eines mikrosomalen Rattenhirnpräparats.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)