Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
200 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 428,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
9
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PKD2(353503)
General description
105 kDa
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 850–865 (GLPTDRDLGGACPPQD) von humaner Proteinkinase D2 (PKD2) entspricht.
Application
Der Anti-PKD2-Antikörper weist Werte von PKD2 nach und wurde zur Verwendung in WB publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Zytoskelettale Signalisierung
Zytoskelettale Signalisierung
Forschungskategorie
Signalisierung
Signalisierung
Immunblot-Analyse: Eine 1:500–1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies PKD2 in RIPA-Lysaten von A431-Zellen, die durch PMA stimuliert wurden, nach.
Biochem/physiol Actions
Erkennt PKD2.
Physical form
Immunaffinitätsgereinigt
Immunaffinitätsgereinigtes Kaninchen-IgG in 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl und 0,05 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Preparation Note
Bei 2 bis 8 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Mit PMA stimulierte A431-Zellen
Mit PMA stimulierte A431-Zellen
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von HEK293m-Zellen, die für 10 Minuten mit 50 ng/ml PDBu stimuliert wurden, oder an mit PMA stimulierten A431-Zellen beurteilt.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?